615218
Triphenyl phosphate-d15
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
244 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+15
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])Oc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
XZZNDPSIHUTMOC-KLHTYYPYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)