Documenti fondamentali
489301
Sigma-Aldrich
Ethyl formate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H13CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
52-54 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C](=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
WBJINCZRORDGAQ-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Methanol-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
277177
Methanol-13C