Documenti fondamentali
486876
Sigma-Aldrich
Methyl formate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H13CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.343 (lit.)
P. ebollizione
34 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
0.990 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][13C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+1
TZIHFWKZFHZASV-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)