487929
Algal chloroform-soluble extract-13C
99 atom % 13C
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Prodotti consigliati
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)