Documenti fondamentali
591858
Sigma-Aldrich
Myristoyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Tetradecanoyl-1-13C chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1213COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
250 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3/i14+1
LPWCRLGKYWVLHQ-UJKGMGNHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)