Documenti fondamentali
693480
Sigma-Aldrich
Methacrylonitrile-d5
97 atom % D, 97% (CP), contains monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
About This Item
Formula condensata:
D2C=C(CD3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
contiene
monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(\C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3/i1D2,2D3
GYCMBHHDWRMZGG-KPAILUHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)