110213
Acrylonitrile
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Vinyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.83 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
86 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
897 °F
contiene
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Limite di esplosione
17 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
77 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of the 3D-printed polymer material, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) which is a commonly used engineering thermoplastic known for its high strength, durability, and heat resistance. It serves as a suitable substrate for a wide range of applications, including in the medical field, compatible manufacturing processes, injection molding, blow molding, and extrusion.
- In the copolymerization with lignosulfonate to develop a carbon fiber precursor. This copolymer can serve as a precursor material that undergoes further thermal treatment to produce carbon fibers.
- To synthesize acrylamide grafted acrylonitrile copolymer membranes, which serve as a support matrix for the immobilization of cellulase enzymes.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?