40003
Acrylonitrile solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 8031
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?