Key Documents
616311
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D8H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. eboll.
138 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
PVOAHINGSUIXLS-UDCOFZOWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)