Documenti fondamentali
426202
Sigma-Aldrich
Algal lipid mixture-13C
99 atom % 13C
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Disponibilità
not available in Japan
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)