Key Documents
486906
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide
95 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % D
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)