Documenti fondamentali
523208
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
95 atom % D
Sinonimo/i:
Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide
About This Item
Formula condensata:
CD3P(C6H5)3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % D
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
Punto di fusione
186-188 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)