486310
p-Xylene-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,4-Dimethyl-13C2-benzene, p-Xylene-α,α′-13C2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]c1ccc([13CH3])cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
URLKBWYHVLBVBO-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?