Key Documents
487236
Sigma-Aldrich
m-Xylene-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-13C2-benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(13CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
138-139 °C (lit.)
Punto di fusione
-48 °C (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]c1cccc([13CH3])c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
IVSZLXZYQVIEFR-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)