411736
1,6-Hexanediol dimethacrylate
contains 75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
1,6-Hexamethylene dimethacrylate, 1,6-Hexanediyl dimethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 100 °C)
Saggio
≥90%
Stato
liquid
contiene
75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
>315 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?