Key Documents
483893
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium chloride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Dimethylformiminium chloride, Methylenedimethylammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
CH2=N+(CH3)2Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.56
Beilstein:
505955
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Reacant for:
Preparation of dihydronaphthyridinones as HIV-1 integrase inhibitors
Mannich reactions
Preparation of cyanotetrahydrooxo-ß-carbolines via cyclocondensation reactions
Asymmetric synthesis of phalarine via stereospecific Pictet-Spengler cyclocondensation and traceless chirality transfer from L-tryptophan
Synthesis of functionalized diarylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) and 5-lipoxygenase (5-LOX)
Synthesis of (±)-phalarine with the rearrangement of an azaspiroindolenine and Gassman oxindole preparation as key steps
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)