Documenti fondamentali
8.03052
Sigma-Aldrich
Dimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethylammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
208-046-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
160 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H2](C)C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1