482609
N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine
97%
Sinonimo/i:
([2S,3R]-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl)-L-leucine
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −11°, c = 1 in 1 M NaOH
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
245 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13+,14+/m1/s1
VGGGPCQERPFHOB-RDBSUJKOSA-N
Informazioni sul gene
human ... ANPEP(290) , DPP4(1803)
mouse ... Rnpep(215615)
rat ... Mme(24590)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?