200484-M
Bestatin
Binds to cell surfaces and inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase.
Sinonimo/i:
Bestatin, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu
Saggio
>99% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13-,14+/m1/s1
VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
amino peptidase b
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
WGK 3