471550
Ethanesulfonic acid solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
70 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.42
Densità
1.271 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)