656658
Ethane-d5 sulfonic acid
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2D5HO3S
Peso molecolare:
115.16
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Spostamento di massa
M+5
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/i1D3,2D2
CCIVGXIOQKPBKL-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)