Documenti fondamentali
460826
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Beilstein:
3590943
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]21/D −10°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Applicazioni
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate can be used as a key intermediate for the synthesis of various ACE inhibitors like Cilazapril, Benazepril, and Enalapril.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantio-and regiospecific reduction of ethyl 4-phenyl-2, 4-dioxobutyrate with baker?s yeast: preparation of (R)-HPB ester
Fadnavis NW and Radhika KR
Tetrahedron Asymmetry, 15(21), 3443-3447 (2004)