Documenti fondamentali
455202
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)hafnium(IV)
99.99%
Sinonimo/i:
Tetrakis(diethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Formula condensata:
[(CH2CH3)2N]4Hf
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.99%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
P. ebollizione
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Risultati analitici
Purity excludes ~2000ppm zirconium.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication