667943
Hafnium(IV) n-butoxide
Sinonimo/i:
n-Butoxy hafnium, Tetrabutoxyhafnium(IV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H36HfO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
reagent type: catalyst
Densità
1.2376 g/mL
Stringa SMILE
CCCCO[Hf](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
LTBRWBUKPWVGFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hafnium(IV) n-butoxide is an organometal oxide widely used in the preparation of Hafnium nanomaterials and as a catalyst in polymerization reactions.
Applicazioni
Hafnium(IV) n-butoxide can be used:
- As a sol-gel precursor to synthesize hafnium oxide(HfO2) ultra-thin films with enhanced dielectric properties.
- As a transesterification catalyst for the synthesis of poly(butylene succinate) (PBS).
- As a precursor to fabricate BaHfO3(Barium hafnate) perovskitenanocrystals for various electronic applications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?