Documenti fondamentali
445541
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) tert-butoxide
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Sinonimo/i:
Hafnium tetrakis(tert -butoxide), Hafnium(IV) tert -butoxide, Tetra-tert -butoxyhafnium
About This Item
Formula condensata:
Hf[OC(CH3)3]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sean W Depner et al.
ACS nano, 8(5), 4678-4688 (2014-04-23)
We demonstrate that the degree of branching of the alkyl (R) chain in a Hf(OR)4 precursor allows for control over the length of HfO2 nanocrystals grown by homocondensation of the metal alkoxide with a metal halide. An extended nonhydrolytic sol-gel
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
SKUGTIN
445541-1G
445541-5G4061838147141