Key Documents
553131
Sigma-Aldrich
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV)
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
TEMAZ, Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Formula condensata:
Zr(NCH3C2H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
P. eboll.
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV) can be used as a precursor for atomic layer deposition of zirconium fluoride. These metal fluorides are applied in the field of catalysis, optical films, and protective coatings for Li-ion battery electrodes.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.