449881
Lithium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium monochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
P. eboll.
1383 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.