1.05679
Lithium chloride
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Lithium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 547 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
526 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.008 meq/g Total of alkali
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1360 °C/1013 hPa
Punto di fusione
614 °C
Solubilità
832 g/L
Densità
2.07 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
530 kg/m3
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Stereocontrolled synthesis of syn-beta-Hydroxy-alpha-amino acids by direct aldolization of pseudoephenamine glycinamide.: Lithium chloride is employed in the stereocontrolled synthesis of syn-beta-Hydroxy-alpha-amino acids, highlighting its role in advanced synthetic chemistry techniques. This research provides insights into chemical synthesis and the development of complex organic compounds, relevant for chemists focusing on synthetic methodologies (Seiple et al., 2014).
Risultati analitici
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Total of alkali: ≤ 0.008 meq/g
Loss on drying (130 °C): ≤ 1.0 %
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1