73036
Lithium chloride
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 547 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
powder or crystals
Perdita
<1% loss on drying, 110°C
pH
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)