20021
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
≥98% (sum of isomers, GC), ≤10% 2-BHA basis (GC)
Sinonimo/i:
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
Saggio
≥98% (sum of isomers, GC)
Stato
solid
Composizione
2-BHA, ≤10% GC
3-BHA, ≥90% GC
Impurezze
≤1% 4-hydroxyanisole
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
48-63 °C
Solubilità
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Stringa SMILE
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Regulation of Smad signaling in mesenchymal stem cells: 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole disrupts the differentiation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells into brown adipocytes by modulating Smad signaling pathways, with potential implications for obesity and metabolic syndrome research (Wang et al., 2023).
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?