B97208
2-tert-Butyl-4-methylphenol
99%
Sinonimo/i:
2-tert-Butyl-p-cresol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
244 °C (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?