Documenti fondamentali
8.18449
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)sulfide
About This Item
Formula condensata:
(2-(CH3)-4-(OH)-5-((CH3)3C)C6H2)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-525-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
402 °C
Potenza
2345 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
158-162 °C
Temp. transizione
flash point 215 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(c2c(cc(c(c2)C(C)(C)C)O)C)c1c(cc(c(c1)C(C)(C)C)O)C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
HXIQYSLFEXIOAV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2