PHR2336
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Sinonimo/i:
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 2-BHA, 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1083008
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
butylhydroxyanisole
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(cc(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3
IMOYOUMVYICGCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)