916013
Lithium chloride
anhydrous, 99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium monochloride, NSC 327172
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.95% trace metals basis
Forma fisica
crystals
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)