L4408
Lithium chloride
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
LiCl, Lithium Chloride Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (titration)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- WDR1 promotes prostate cancer progression through Wnt/β-catenin signaling.: Although this study primarily focuses on WDR1′s role in cancer, the use of Lithium Chloride in Wnt signaling pathway modulation offers insights into its potential therapeutic applications in cancer treatment (Cheng J et al., 2024) (Cheng J et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?