441554
Nα-Acetyl-L-asparagine
98%
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
HXFOXFJUNFFYMO-BYPYZUCNSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)