273910
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(2S)-2-(Dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid, N,N-Dimethylphenylalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +77°, c = 1.3 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
225-227 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?