436909
Diurethane dimethacrylate, mixture of isomers
contains 225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor, ≥97%
Sinonimo/i:
Di-HEMA trimethylhexyl dicarbamate, Diurethane dimethacrylate, Urethane dimethacrylate, methacrylate adduct
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Stato
liquid
contiene
225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29)
UEKHZPDUBLCUHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A monomer in the synthesis of the shape memory polymer that is used as the matrix material for the preparation of high-strength and stiffness composites. These composites show excellent shape memory behavior and mechanical strength, making them suitable for bone fixation devices.
- A crosslinking agent to prepare the denture biomaterials, which contain antifungal drugs incorporated into the polymer matrix for controlling drug delivery.
- A crosslinking agent in the synthesis of anion exchange membranes (AEMs) for use in electrochemical devices.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Progress in Development of Dental Restorative Materials
Protocolli
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) is a zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.