808725
1,10-Decanediol dimethacrylate
contains 4-Methoxyphenol as inhibitor
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid, 2-methyl-1,1′-(1,10-decanediyl) ester, Decamethylene glycol dimethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
contiene
4-Methoxyphenol as inhibitor
Indice di rifrazione
n/D 1.462
Densità
0.968 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)