436186
Sodium hexafluoroacetylacetonate
97%
Sinonimo/i:
Sodium 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetone
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: sodium
Stringa SMILE
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?