434191
Vinyl bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Bromoethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
12.46 psi ( 55 °C)
3.6 psi ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.927 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC=C
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Sequential Vinyl Radical Cyclization/Fixation of Carbon Dioxide through Electrochemical Reduction of Vinyl Bromide in the Presence of an Electron-Transfer Mediator: This study explores the electrochemical reduction of vinyl bromide with a focus on vinyl radical cyclization and carbon dioxide fixation (A Katayama, H Senboku, 2016).
- A Comparison of the Wavelength-Dependent Photochemical Reactions of Ozone with Vinyl Bromide and Fluoride in Argon Matrices: The study compares the photochemical reactions of vinyl bromide and fluoride with ozone, examining their behavior in argon matrices (BS Ault, 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?