364673
Ethylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
EtMgBr solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.010 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?