409170
Tributylgermanium hydride
99%
Sinonimo/i:
Tributylgermane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
123 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[GeH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Ge/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
KTSWILXIWHVQLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication