Documenti fondamentali
368679
Sigma-Aldrich
cis-1-Bromo-1-propene
97%
Sinonimo/i:
(Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Bromoprop-1-ene, (Z)-1-Bromopropene, (Z)-1-Propenyl bromide, (Z)-Propenyl bromide, cis-1-Bromopropene, cis-1-Propenyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4545 (lit.)
P. ebollizione
58 °C (lit.)
Densità
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
C\C=C/Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2-
NNQDMQVWOWCVEM-IHWYPQMZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
cis-1-Bromo-1-propene is an aliphatic olefin. Oxidation of cis-1-bromo-1-propene by toluene dioxygenase has been reported.
Applicazioni
cis-1-Bromo-1-propene is used in the preparation of (Z)-1-lithio-1-propeneusing lithium powder.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stereoselective synthesis of a functionalized 2-oxo-1-azabicyclo [5.3. 0] alkane as a potential scaffold for targeted chemotherapy strategies
Bracci A, et al.
Synthesis, 15, 2363-2367 (2003)
C C Lange et al.
Journal of bacteriology, 179(12), 3858-3865 (1997-06-01)
Toluene dioxygenase from Pseudomonas putida F1 has been studied extensively with aromatic substrates. The present work examined the toluene dioxygenase-catalyzed oxidation of various halogenated ethenes, propenes, butenes and nonhalogenated cis-2-pentene, an isomeric mix of 2-hexenes, cis-2-heptene, and cis-2-octene as substrates