432504
Sodium amide
95%
Sinonimo/i:
Sodamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. eboll.
400 °C (lit.)
Punto di fusione
210 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Allylic amines and amides
Antibacterials
Reagent for:
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
- production of a hydrogen storage system
- adsorption of CO2
- fabrication of fuel cell
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?