Documenti fondamentali
S0251
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate tetrahydrate
≥99%
Sinonimo/i:
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
NaBO2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.86
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sodium metaborate tetrahydrate is a colorless crystalline solid that serves as a Boron source in the synthesis of NaBH4. It finds applications in the textile industry, as well as in flame retardants and additives.
Applicazioni
Sodium metaborate tetrahydrate can be used:
  • As a precursor to prepare an environment-friendly NaBO2/PMS catalytic system for efficient removal of organic pollutants.
  • To enhance the flame-retardant properties of epoxy fireproof coatings.
Avvertenza
Readily reacts with CO2 in air.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)