Documenti fondamentali
751596
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
97%
Sinonimo/i:
1-[Difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane, Diethyl P-(difluoromethyl)phosphonate, Diethyl difluoromethanephosphonate
About This Item
Formula condensata:
F2CHP(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
P. ebollizione
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
phosphonate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)