424463
sec-Butyl methyl ether
99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Methoxybutane, (±)-Methyl 2-butyl ether, 2-Butyl methyl ether, Methyl 1-methylpropyl ether, Methyl sec-butyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.372 (lit.)
P. eboll.
57 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves