442794
tert-Amyl methyl ether
analytical standard
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
P. ebollizione
85-86 °C (lit.)
Densità
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
442794 | 4061836952464 |