Documenti fondamentali
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
96%
Sinonimo/i:
(S)-4,5-Dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Beilstein:
4657152
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Attività ottica
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3